Drukuj
Canertinib dihydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: CI-1033, PD-183805
468930010 468932500
468930010.EA 8390 PLN
468930010. 468932500.
Canertinib dihydrochloride 98%
Canertinib dihydrochloride
Formuła: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃·2HCl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09954112
Numer CAS: 289499-45-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤10 %