Drukuj
Bevantolol hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
468870010 468872500
468870010.EA 2200 PLN
468870010. 468872500.
Bevantolol hydrochloride
Bevantolol hydrochloride
Formuła: C₂₀H₂₇NO₄·HCl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00941389
Numer CAS: 42864-78-8
Klasyfikacja Merck : 13,01194
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 137°C to 140°C
Water ≤5 %