Drukuj
5'-Deoxy-5-fluorocytidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
468740010 468740050
468740010.EA 172 PLN
468740010. 468740050.
5'-Deoxy-5-fluorocytidine 95%
5'-Deoxy-5-fluorocytidine
Formuła: C₉H₁₂FN₃O₄
MW: 245.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07369278
Numer CAS: 66335-38-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 210°C to 217°C
Loss on drying ≤0.5 %