Drukuj
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
468620010 468622500
468620010.EA 1410 PLN
468620010. 468622500.
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
Formuła: C₁₀H₂₄N₄O₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035403
Numer CAS: 645-43-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-442-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light beige crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)