Drukuj
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
468560010 468560050
468560010.EA 1150 PLN
468560010. 468560050.
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Formuła: C₁₉H₁₇O₂P
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00406515
Numer CAS: 70127-50-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 175°C to 180°C