Drukuj
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Hexahydropentalene
468520010 468522500
468520010.EA 2660 PLN
468520010. 468522500.
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Bicyclo[3.3.0]octane
Formuła: C₈H₁₄
MW: 110.2 g/mol
Numer MDL: MFCD00060882
Numer CAS: 694-72-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %