Drukuj
Climbazole
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone
468420050 468420250 468421000
468420050.EA 209 PLN
468420050. 468420250. 468421000.
Climbazole
Climbazole
Formuła: C₁₅H₁₇ClN₂O₂
MW: 292.76 g/mol
Temp. Wrzenia: 260°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055505
Numer CAS: 38083-17-9
Numer WE (dawny EINECS): 253-775-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow to light beige crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 94°C to 100°C
Water ≤1 %