Drukuj
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate mixture of isomers
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bis(p-tolyl)iodonium hexafluorophosphate
468410010 468410050 468410250
468410010.EA 312 PLN
468410010. 468410050. 468410250.
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate mixture of isomers
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
Formuła: C₁₄H₁₄F₆IP
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06656584
Numer CAS: 60565-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 262-301-5
Jednostka: 1759
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow to light brown to light red crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 170°C to 180°C