Drukuj
2-Methoxyestradiol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
468380010 468382500
468380010.EA 2940 PLN
468380010. 468382500.
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Formuła: C₁₉H₂₆O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010489
Numer CAS: 362-07-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 186°C to 190°C
Specific optical rotation +105° to +110° (20°C, 589 nm) (0.5% in THF)