Drukuj
2,7-Dibromocarbazole
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,7-Dibromo-9H-carbazole
467780010 467780050
467780010.EA 311 PLN
467780010. 467780050.
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Formuła: C₁₂H₇Br₂N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09033507
Numer CAS: 136630-39-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to beige powder and or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 230°C to 234°C