Drukuj
2-Phenylindene
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
467770010 467770050
467770010.EA 460 PLN
467770010. 467770050.
2-Phenylindene
2-Phenylindene
Formuła: C₁₅H₁₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00239514
Numer CAS: 4505-48-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow to light brown powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 165°C to 169°C