Drukuj
1,4-Benzenedimethanethiol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: alpha,alpha'-Dimercapto-p-xylene, 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-BDMT
467610010 467610050
467610010.EA 554 PLN
467610010. 467610050.
1,4-Benzenedimethanethiol
1,4-Benzenedimethanethiol
Formuła: C₈H₁₀S₂
Temp. Wrzenia: 156°C (16hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004872
Numer CAS: 105-09-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-269-4
Jednostka: 3335
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white powder, crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 40°C to 45°C