Drukuj
(S)-10-hydroxycamptothecin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-HCPT, (S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxycamptothecin
467490010 467490050
467490010.EA 591 PLN
467490010. 467490050.
(S)-10-hydroxycamptothecin
(S)-10-hydroxycamptothecin
Formuła: C₂₀H₁₆N₂O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093100
Numer CAS: 19685-09-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤5 %