Drukuj
Sodium phosphonoformate hexahydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
467270010 467270050
467270010.EA 1260 PLN
467270010. 467270050.
Sodium phosphonoformate hexahydrate 98%
Sodium phosphonoformate hexahydrate
Formuła: Na₂O₃PCO₂Na·6H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150176
Numer CAS: 34156-56-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %