Drukuj
Tiapride hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
467200010 467200050
467200010.EA 913 PLN
467200010. 467200050.
Tiapride hydrochloride
Tiapride hydrochloride
Formuła: C₁₅H₂₄N₂O₄S·HCl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00133861
Numer CAS: 51012-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 256-908-4
Klasyfikacja Merck : 13,09497
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Solubility (2.5g in 50 ml water) Clear colorless solution
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)