Drukuj
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
467060010 467060050
467060010.EA 556 PLN
467060010. 467060050.
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Formuła: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09264397
Numer CAS: 147621-21-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance clear light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %