Drukuj
Glycocholic acid hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
466790010 466790050
466790010.EA 300 PLN
466790010. 466790050.
Glycocholic acid hydrate
Glycocholic acid hydrate
Formuła: C₂₆H₄₃NO₆·xH₂O
Numer MDL: MFCD06408004
Numer CAS: 1192657-83-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤8 %
Solubility (50 mg/ml in ethanol) Clear colorless to light yellow solution