Drukuj
Estramustine phosphate sodium
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
466740010 466742500
466740010.EA 3380 PLN
466740010. 466742500.
Estramustine phosphate sodium
Estramustine phosphate sodium
Formuła: C₂₃H₃₀Cl₂NNa₂O₆P
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00866320
Numer CAS: 52205-73-9
Numer WE (dawny EINECS): 257-735-7
Klasyfikacja Merck : 13,03741
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤12.5 %
Solubility (50 mg/ml,H2O) Clear colorless to light yellow