Drukuj
4-Chloropyrimidine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
457280010 457280050
457280010.EA 515 PLN
457280010. 457280050.
4-Chloropyrimidine hydrochloride 97%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Formuła: C₄H₃ClN₂·ClH
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11870807
Numer CAS: 179051-78-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to brown powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %