Drukuj
kwas alginowy, sól sodowa, viscosity_medium
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Alginic acid sodium salt, Algin
385770025 385770050 385772500 385775000
385770025.EA 2120 PLN
385770025. 385770050. 385772500. 385775000.
kwas alginowy, sól sodowa, viscosity_medium
kwas alginowy, sól sodowa
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081310
Numer CAS: 9005-38-3
Klasyfikacja Merck : 13,00238
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance almost white to yellow-brown powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Sulfated ash 30.0 % to 36.0 % (on dried substance)