Drukuj
kwas salicylowy 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
385730010 385730050
385730010.EA 294 PLN
385730010. 385730050.
kwas salicylowy 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
kwas salicylowy
Formuła: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 211°C (20mmHg)
Temp. Zapłonu: 157°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002439
Numer CAS: 69-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-712-3
Klasyfikacja Merck : 13,08411
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white or colorless powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
Melting point 158°C to 161°C
Related substances ≤0.1 % (4-Hydroxybenzoic acid)