Drukuj
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide
358071000 358070250
358071000.EA 357 PLN
358071000. 358070250.
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
Formuła: C₃H₂Br₂N₂O
MW: 241.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 221°C (760mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129791
Numer CAS: 10222-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-539-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Melting point 122°C to 127°C