Drukuj
Poliwinylopirolidon K30, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
215320010 215322500
215320010.EA 743 PLN
215320010. 215322500.
Poliwinylopirolidon K30, meets analytical specification of Ph.Eur.
Poliwinylopirolidon
Formuła: (C₆H₉NO)n
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01076626
Numer CAS: 9003-39-8
Klasyfikacja Merck : 13,07783
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white or yellowish-white powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Peroxides ≤400 ppm (type A as H2O2)
Nitrogen compounds (as N) 11.5 to 12.8 %
Viscosity 28 to 32 (expressed as K-value)