Drukuj
Acid red 1
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
198700050 198700250
198700050.EA 124 PLN
198700050. 198700250.
Acid red 1
Acid red 1
Formuła: C₁₈H₁₅N₃O₈S₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003954
Numer CAS: 3734-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-098-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance red to brown to purple powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤10 %
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0.02 g/l water