Drukuj
Azotan(V) srebra 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
194050500 194052500
194050500.EA 1300 PLN
194050500. 194052500.
Azotan(V) srebra 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
Temp. Wrzenia: 444°C (760mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 1493
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08591
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to almost white transparant colorless crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN 99.0 to 100.5 %
Acidity/alkalinity Passes test
Appearance of solution (2 g in 50 ml water) Clear and colorless