Drukuj
2-Fluoroethylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Aminoethyl Fluoride hydrochloride, 2-Fluoroethanamine hydrochloride, 2-Fluoroethylammonium hydrochloride
177000010 177000100
177000010.EA 205 PLN
177000010. 177000100.
2-Fluoroethylamine hydrochloride 97%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Formuła: C₂H₆FN·HCl
MW: 99.53 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008161
Numer CAS: 460-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-302-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow to light orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Melting point 99°C to 103°C
Water ≤4 %