Drukuj
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
176530010 176530050
176530010.EA 522 PLN
176530010. 176530050.
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.212 g/mol
Temp. Wrzenia: 343.9°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001741
Numer CAS: 53440-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 258-553-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 93°C to 96°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %