Drukuj
4H-Pyran-4-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
175750010 175750050
175750010.EA 942 PLN
175750010. 175750050.
4H-Pyran-4-one 98%
4H-Pyran-4-one
Formuła: C₅H₄O₂
Temp. Wrzenia: 210…215°C (760mmHg)
Temp. Zapłonu: 101°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006576
Numer CAS: 108-97-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-634-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow to brown low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 32°C to 34°C