Drukuj
Bis(4-nitrophenyl)disulphide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Bis(4-nitrophenyl)disulphane, 4-Nitrophenyl disulphide, 4,4'-Dinitrodiphenyl Disulphide
128790050 128790250
128790050.EA 140 PLN
128790050. 128790250.
Bis(4-nitrophenyl)disulphide 97%
Bis(4-nitrophenyl)disulphide
Formuła: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Temp. Wrzenia: 478,8°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003573
Numer CAS: 100-32-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-840-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance light yellow to yellow to orange powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 181°C to 186°C