Drukuj
3-Indoleacrylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
122180010 122180050
122180010.EA 347 PLN
122180010. 122180050.
3-Indoleacrylic acid 98%
3-Indoleacrylic acid
Formuła: C₁₁H₉NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005633
Numer CAS: 1204-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-872-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to yellow to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 180°C to 190°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %