Drukuj
4-Benzylofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
121130010 121130050
121130010.EA 201 PLN
121130010. 121130050.
4-Benzylofenol 98%
4-Benzylofenol
Formuła: C₁₃H₁₂O
Temp. Wrzenia: 198…200°C (10mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002384
Numer CAS: 101-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-950-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to beige to brown crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 85°C