Drukuj
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A18512.14 A18512.22 A18512.36
A18512.14EA 469 PLN
A18512.14 A18512.22 A18512.36
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClNO₄S
Temp. Wrzenia: 143…144 °C/1,5 mm
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007445
Numer CAS: 98-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-697-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III