Drukuj
1-Naftyloamina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
104120250 104121000
104120250.EA 197 PLN
104120250. 104121000.
1-Naftyloamina ≥98%
1-Naftyloamina
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 301°C (760mmHg)
Temp. Zapłonu: 157°C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004016
Numer CAS: 134-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-138-7
Jednostka: 2077
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance light yellow to light brown to dark purple crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 48°C to 52°C