Drukuj
Tioacetamid 4% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1089602
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethanethioamide
85975.290EA 1188 PLN
85975.290 85975.180 85975.260
Tioacetamid 4% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1089602
Tioacetamid
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła: CH₃CSNH₂
MW: 75.13 g/mol
Temp. Wrzenia: ~100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008070
Numer CAS: 62-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-541-4
Klasyfikacja Merck : 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM