Dichromian(VI) potasu 106 g/L 0.36 mol/l roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1069501
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
87716.260EA
894
PLN
87716.260
87716.180
Dichromian(VI) potasu 106 g/L 0.36 mol/l roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1069501
Dichromian(VI) potasu
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
K₂Cr₂O₇ MW: 294,18 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011367 Numer CAS: 7778-50-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6 Jednostka: 3287 ADR: 6.1,III |