Roztwór wzorcowy złota, 1000 mg/l Au w 2% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86662.260EA
1428
PLN
86662.260
86662.180
Roztwór wzorcowy złota, 1000 mg/l Au w 2% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Gold Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%