Roztwór wzorcowy boru, 1000 mg/l B w wodzie AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86663.260EA
223
PLN
86663.260
86663.180
Roztwór wzorcowy boru, 1000 mg/l B w wodzie AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Boron Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%