Roztwór wzorcowy antymonu, 1000 mg/l Sb w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86707.260EA
133.7
PLN
86707.260
86707.180
Roztwór wzorcowy antymonu, 1000 mg/l Sb w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Wzorce antymonu
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%