Bezwodnik octowy 25% in pyridine Reag. Ph. Eur. 1000501
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
87760.290EA
3342
PLN
87760.290
Bezwodnik octowy 25% in pyridine Reag. Ph. Eur. 1000501
Bezwodnik octowy
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
(CH₃CO)₂O MW: 102,09 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00008705 Numer CAS: 108-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-564-8 Jednostka: 1282 ADR: 3,II |