Drukuj
Wright's stain Microscopy_Staining, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
MQ400
1.09278.0025 1.09278.1000
1.09278.0025EA 456 PLN
1.09278.0025 1.09278.1000
Wright's stain Microscopy_Staining, Sigma-Aldrich®
Wright's stain
Gęstość: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082143
Numer CAS: 68988-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 273-541-5
IVDLogo