Drukuj
siarczan wanadylu pentahydrat 17-23% (v/v)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Basic vanadium (IV) sulphate pentahydrate, Vanadium oxide sulphate pentahydrate, Vanadium (IV) sulphate oxide pentahydrate
214841000 214840250
ACRO214841000EA 1220 PLN
ACRO214841000 ACRO214840250
siarczan wanadylu pentahydrat 17-23% (v/v)
siarczan wanadylu pentahydrat
Formuła: VOSO₄·5H₂O
MW: 253.08 g/mol
Gęstość: 2
Numer MDL: MFCD00149933
Numer CAS: 12439-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 248-652-7
Jednostka: 2931
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue Moist crystalline powder or crystals
Degree of hydration ca. 5 moles water
Titration with KMnO4 17 to 23 % (V)
Iron (Fe) ≤600 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm