Vanadyl sulphate hydrate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Vanadium (IV) sulphate oxide hydrate, Vanadium(IV) oxide sulphate hydrate, Vanadium oxide sulphate hydrate, Basic vanadium (IV) sulphate hydrate
11090.18
11090.30
11090.09
11090.18EA
990
PLN
11090.18
11090.30
11090.09
Vanadyl sulphate hydrate ≥99.9% (metals basis)
Vanadyl sulphate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 123334-20-3
Molecular Formula: VOSO4.xH2O
Formula Weight: 163.00(anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.5
Appearance: Blue
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,9926
UN No.: 2931
MDL No.: MFCD00149933
Formuła:
O₅SV·H₂O MW: 163.00 g/mol (anhy) Gęstość: 2.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149933 Numer CAS: 123334-20-3 Numer WE (dawny EINECS): 248-652-7 Jednostka: 2931 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 14,9926 |