Glinian strontu ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39647.14
39647.22
39647.14EA
940
PLN
39647.14
39647.22
Glinian strontu ≥99.5% (metals basis)
Glinian strontu
Purity: 99.5%
CAS No.: 12004-37-4
Molecular Formula: SrAl2O4
Formula Weight: 205.58
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 3.559
Appearance: Silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054054
Formuła:
Al₂O₄Sr Gęstość: 3,559 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054054 Numer CAS: 12004-37-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-455-3 |