Drukuj
disodu 4-nitrofenylofosforan heksahydrat
Dostawca: Cayman Chemical
400090-25 400090-5
CAYM400090-25EA 316 PLN
CAYM400090-25 CAYM400090-5
disodu 4-nitrofenylofosforan heksahydrat
disodu 4-nitrofenylofosforan heksahydrat
Formuła: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00066288
Numer CAS: 333338-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 224-246-5