Drukuj
disodu 4-nitrofenylofosforan heksahydrat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
3351.0005EA 0 PLN
3351.0005 3351.0025
disodu 4-nitrofenylofosforan heksahydrat, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
disodu 4-nitrofenylofosforan heksahydrat
Formuła: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00066288
Numer CAS: 4264-83-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-246-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay about 70%
Free p-nitrophenol max. 0.07 %