disodu 4-nitrofenylofosforan heksahydrat 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
128860100
128860500
ACRO128860100EA
621
PLN
ACRO128860100
ACRO128860500
disodu 4-nitrofenylofosforan heksahydrat 98+%
disodu 4-nitrofenylofosforan heksahydrat
Formuła:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00066288 Numer CAS: 333338-18-4 Numer WE (dawny EINECS): 224-246-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 27.5 to 31.0 % (K.F.) |
Solubility | (5 % in water) Clear |
HPLC | ≤0.1 % free 4-nitrophenol |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % |
UV | at 245 nm A: ≤0.046 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |