N-Oktylo β-D-glukopiranozyd
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13259.03
L13259.MD
L13259.03EA
736
PLN
L13259.03
L13259.MD
N-Oktylo β-D-glukopiranozyd
N-Oktylo β-D-glukopiranozyd
CAS No.: 29836-26-8
Molecular Formula: C14H28O6
Formula Weight: 292.37
Melting Point: 103-104°
Beilstein Reference: 84118
Optical Rotation: -31° (c=2 in methanol)
Formuła:
C₁₄H₂₈O₆ Temp. topnienia: 103…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063288 Numer CAS: 29836-26-8 Numer WE (dawny EINECS): 249-887-8 |