Drukuj
N-Oktylo β-D-glukopiranozyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
O9882-1G O9882-250MG O9882-500MG O9882-5G
SIALO9882-1GEA 1530 PLN
SIALO9882-1G SIALO9882-250MG SIALO9882-500MG SIALO9882-5G
N-Oktylo β-D-glukopiranozyd, Sigma-Aldrich®
N-Oktylo β-D-glukopiranozyd
Formuła: C₁₄H₂₈O₆
Temp. topnienia: 110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00063288
Numer CAS: 29836-26-8
Numer WE (dawny EINECS): 249-887-8