glinian sodu, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 1302-42-7
Molecular Formula: Al2O3.Na2O
Formula Weight: 163.94
Physical Form: Crystalline
Density: 1.52
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Insoluble in alcohol, soluble in water
UN No.: 2812
MDL No.: MFCD00801010
Formuła:
NaAlO₂ Temp. topnienia: 1800 °C Gęstość: 1,52 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00801010 Numer CAS: 1302-42-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-100-1 Jednostka: 2812 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 12,08715 |