Drukuj
Formaldehyd 4% Histology, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
MQ400
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
1.00496.5000EA 418 PLN
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
Formaldehyd 4% Histology, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
(= 10% Formaline solution)
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: -19.3
Temp. topnienia: -92
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Klasyfikacja Merck : 13,04259
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.1 (H2O)